Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell TOP10 Chemically Competent E. coli
Ermöglicht eine schnelle Transformation im praktischen 96-Well Format
Marke: Invitrogen™ C409610
5662.80 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
MultiShot StripWell TOP10 chemisch kompetente E. coli verfügt über eine Transformationseffizienz von > 1 x 108 KBE/μg mit Kontrollplasmid-DNA. MultiShot StripWell TOP10 chemisch kompetente Zellen sind in einer 96-Stripwell-Platte (50 μl-Aliquoten) verpackt, um die Transformation von Bakterien mit mittlerem und hohem Durchsatz zu vereinfachen.
- Flexibel – entwickelt für die Klonierung mit mittlerem bis hohem Durchsatz
- Kompatibel mit genomischer DNA – die mcrA-Mutation unterstützt die effiziente Transfektion methylierter DNA
- Praktisch: Das lacZΔM-15 Allel ermöglicht ein schnelles Blau-Weiß-Screening von Transfektanten auf Platten, die X-Gal oder Bluo-Gal enthalten
- Effizienz: Die endA1-Mutation reduziert die Aktivität der Endonuklease und verbessert so die Ausbeute an Plasmid-DNA
- Zuverlässig: Die recA1-Mutation reduziert unerwünschte Rekombination
Für andere Transformationsoptionen mit hohem Durchsatz wählen Sie MultiShot formatierte kompetente Zellen oder wenden Sie sich für Informationen zu benutzerdefinierten Formatierungsoptionen an den Kundendienst.
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis.
Spezifikation
Kompetente Zelle | |
Ja | |
Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg) | |
Yes (Streptomycin) | |
Ja | |
High-Copy-Plasmid | |
Ja | |
Nein | |
MultiShot StripWell | |
10 Platten |
F'-Episom fehlt | |
Ja | |
Enthält: • MultiShot™ StripWell TOP10 chemisch kompetente E. coli: Zehn 96-Stripwell-Platten, 50 µl pro Well • pUC19 DNA (10 pg/µl): 2 Fläschchen, je 50 µl • S.O.C.-Medium: 20 Flaschen, je 15 ml Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. pUC19-DNA bei -20 °C lagern. S.O.C.-Medium bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern. |
|
Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA | |
Trockeneis | |
E. coli | |
MultiShot™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.