Learn More
Invitrogen™ MAX Efficiency™ Stbl2™ kompetente Zellen
Hocheffiziente chemisch kompetente Zellen, die speziell für die Klonierung instabiler Inserts entwickelt wurden
Marke:  Invitrogen™ 10268019
256.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
238.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10799374
  • 357.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: MAX Efficiency Stbl2-kompetente Zellen: 5 Fläschchen, je 200 μl (insgesamt 1 ml), pUC19-DNA (0,01 μg/ml): 1 Fläschchen, 100 μl, S.O.C.-Medium:: 1 Flasche, 6 ml
Beschreibung
Beschreibung
Zusammen mit recA1 ermöglicht ein einzigartiger Satz genetischer Marker die stabile Klonierung von direkten Wiederholungen und retroviralen Sequenzen sowie von Tandem-Array-Genen.
  • 1 x 109 Transformanten/μg Plasmid-DNA für die Klonierung seltener Sequenzen
  • Beseitigung von mcrBC-hsdRMS-mrr und Mutation von mcrA – ermöglicht das Klonen methylierter genomischer Sequenzen
  • Einen einzigartigen Genotyp, der direkte Wiederholungen und retrovirale Sequenzen wie SIV und HIV stabilisiert
  • Stark gesteigerte Plasmidausbeute und hohe Qualität dank endA1-Mutation
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3052486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number10268019
Chargennummer3108472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number10268019
Chargennummer2447042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10268019
Chargennummer2478826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10268019
Chargennummer2478826A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10268019
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ MAX Efficiency™ Stbl2™ kompetente Zellen > 5 x 200 ul