Learn More
Invitrogen™ M-MLV Reverse Transkriptase (200 U/μl)
Dies ist eine rekombinante DNA-Polymerase, die aus einzelsträngiger RNA, DNA oder einem RNA-DNA-Hybrid einen DNA-Komplementärstrang synthetisiert
Marke:  Invitrogen™ 28025021
3249.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10247352
  • 3350.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Im Vergleich zu AMV RT besitzt Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transkriptase (M-MLV RT) nur eine geringfügige Aktivität von DNA-Endonuklease und RNase H.
  • Thermostabilität – optimale Aktivität bei 37 °C
  • cDNA-Größe – M-MLV kann zum Synthetisieren von Erststrang-cDNA bis zu 7 kb eingesetzt werden
  • Anwendungen – Synthese von Erststrang-cDNA, Primer-Extension, Sequenzierung von dsDNA, cDNA-Bibliotheken und RT-PCR
  • Quelle: Aufgereinigt aus E. Coli, exprimiert das Pol-Gen von M-MLV auf einem Plasmid
  • Leistungs- und Qualitätskontrolle: SDS-PAGE-Reinheitsgrad; Endodesoxyribonuklease-, Exodesoxyribonuklease- und Ribonuklease-Assays; sowie Ausbeute und Länge von cDNA
  • Konzentration: 200 E/μl
  • Einheitendefinition: Eine Einheit von M-MLV-RT entspricht der Enzymmenge, die benötigt wird, um in 10 Minuten bei 37° C mit Poly(A)-Oligo(dT)25 als Template/Primer 1 nmol Desoxyribonukleotid in säurefällbares Material einzubauen
  • Reaktionsbedingungen der Einheit: 50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 40 mM KCl, 6 mM MgCl2, 1 mM DTT, 0,5 mM [3H]dTTP, 0,1 mM Poly(A), 0,1 mM Oligo(dT)25, 0,1 mg/ml BSA und Enzym in 50 μl für 10 min bei 37 °C
  • Optimale Reaktionstemperatur: 37 °C
  • Endproduktgröße: 7 kb oder weniger
PCR & Real-Time PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• M-mLV RT, 1 ml (200 E/μl)
• Erststrangpuffer, 4x 1 ml
• DTT, 4x 500 μl (100 mM)
Lagerung bei –20 °C.
50 min
37 °C
M-MLV
Nasseis
cDNA (Erststrang)
Separate Komponenten
Bis 7 kb
Röhrchen
Reverse Transkription
1000 Reaktionen
Ja
200 U/μl
1.000 Reaktionen
Reverse Transkription
RNA
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3026182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number28025021
Chargennummer2478348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number28025021
Chargennummer2502871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number28025021
Chargennummer2735893 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number28025021
Chargennummer2906300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number28025021
Name des Produkts
Invitrogen™ M-MLV Reverse Transkriptase (200 U/μl) > 1.000 Reaktionen; 200.000 Einheiten