Learn More
Whirl-Pak™ Sludge Judge™ Abschnitte
Zur Verwendung mit chemischen Membranpumpen
Marke: Whirl-Pak™ 05465-32
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zu den typischen Anwendungen für Chemie-Membranpumpen gehören das Ab- und Umpumpen von chemisch aggressiven Gasen und Dämpfen aus Geräten wie Rotationsverdampfern, Vakuumtrockenschränken und Zentrifugalkonzentratoren. Chemie-Membranpumpen von VACUUBRAND zeichnen sich durch kompromissloses Chemie-Design aus. Durch den Einsatz von Fluorpolymeren sind sie sehr beständig gegen chemische Dämpfe vom Einlass bis zum Auslass und sehr tolerant gegenüber Kondensaten. Unsere zwei-, drei- und vierstufigen Pumpen verfügen außerdem über ein Gasballastventil, das eine kontinuierliche Spülung mit minimaler Auswirkung auf das Endvakuum bei der Arbeit mit kondensierbaren Dämpfen ermöglicht. Die hermetische Trennung der Pumpkammern vom Antriebssystem sorgt für eine lange Lebensdauer der mechanischen Teile. Am wichtigsten ist, dass Membranpumpen ölfrei sind, was im Vergleich zu ölversiegelten Pumpen einen deutlich geringeren Wartungsbedarf bedeutet. So entstehen keine Kosten für Wasser und seine Kontamination, wie sie von Wasserstrahl-Saugpumpen bekannt ist, oder für die Altölentsorgung von Drehschieberpumpen.- PTFE-Sandwichmembranen und Ventile aus Perfluorelastomer oder PTFE
- Interne Schläuche und Anschlüsse aus PTFE/ETFE/ECTFE-Verbindungen
- Außergewöhnliche Lebensdauer der Membran dank extrem strapazierfähigem PTFE-Sandwich-Design
- Kopfabdeckung und Klemmscheibe aus Fluor-Verbindungen mit Stabilitätskern für unübertroffene Langzeitleistung
- Niedrige Betriebskosten dank langer Wartungsintervalle
- Patentiertes neues Antriebssystem für besonders leisen Betrieb mit ultraniedrigen Vibrationen (NT)
- Patentiertes neues Ventilmontagesystem zur Vereinfachung des Wartungszugriffs (NT)
- Glatte Oberflächen für einfache Reinigung (NT)
- Das neue Dichtungssystem bietet reduzierte Leckraten für ein verbessertes Endvakuum (NT)
Spezifikation
ISO 9001 und ISO 13485 | |
Sludge Judge II | |
Yes | |
Extension | |
1,53 m |
177 mL/ft. | |
Sludge Judge™ II | |
Mittlerer Teil | |
5 ft. | |
B01357 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Whirl-Pak™ Sludge Judge™ Abschnitte > Für Sludge Judge II; Mittelteil
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur