Learn More
Invitrogen™ Luria Broth Base (Miller's LB Broth Base)™, Pulver
Luria broth (LB) is a popular, rich medium used to cultivate bacteria and to perform coliphage plaque assays.
104.00 CHF - 326.00 CHF
Spezifikation
Spezies Escherichia coli
Format Flasche
Medientyp LB
Vorbereitungsmethode Autoklavieren
Produkttyp Trockenkulturmedien
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11548866
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
12795027
500 g
104.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11558866
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
12795084
2,5 kg
326.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Rezeptur pro Liter: 10 g SELECT Pepton 140, 5 g SELECT Hefeextrakt, 10 g Natriumchlorid
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Escherichia coli
LB
Trockenkulturmedien
Raumtemperatur
Flasche
Autoklavieren
E. coli
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Luria Broth Base (Miller's LB Broth Base)™, Pulver