Learn More
Invitrogen™ Luria Broth Base (Miller's LB Broth Base)™, Pulver
Luria broth (LB) is a popular, rich medium used to cultivate bacteria and to perform coliphage plaque assays.
Marke: Invitrogen™ 12795084
225.72 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Rezeptur pro Liter: 10 g SELECT Pepton 140, 5 g SELECT Hefeextrakt, 10 g Natriumchlorid
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Escherichia coli | |
Flasche | |
Autoklavieren | |
E. coli | |
Raumtemperatur |
Bei Raumtemperatur lagern. 2,5 kg ergeben 100 l Bouillon. | |
LB | |
Trockenkulturmedien | |
2,5 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur