Learn More
Invitrogen™ Low DNA Mass Ladder
GREENER_CHOICE
Geeignet für die Schätzung der Masse (Menge) unbekannter DNA-Proben durch Ethidiumbromid-Färbung
Marke:  Invitrogen™ 10068013
282.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10433602
  • 424.00 CHF / 50 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Den Größenstandard vor dem Laden nicht erhitzen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Low DNAmass™ -Leiter, 200 μl in 10 mmol Tris-HCl (pH 7,5), 1 mmol EDTA
Beschreibung
Beschreibung
Die Invitrogen DNA-Leiter für geringe Massen wurde für die Größenbestimmung und die ungefähre Quantifizierung von doppelsträngiger DNA im Bereich von 100 bis 2.000 bp entwickelt. Die DNA-Leiter für geringe Massen besteht aus sechs einzelnen chromatographisch aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die DNA-Leiter für geringe Massen ist ideal für die Trennung auf 1–2 %-igen Agarose-Gelen geeignet.
Besondere Eigenschaften der DNA-Leiter für geringe Massen
Scharfe, klare Banden—durch Chromatographie gereinigte Fragmente für konsistente und zuverlässige Ergebnisse
Praktisch—Lieferung mit 10X BlueJuice Gel-Ladepuffer zur Verfolgung der DNA-Migration
Präzise—genaue DNA-Menge in jedem Band
Produktverwendung
Die doppelsträngige DNA-Leiter kann auf 1 – 2%-Agarose-Gelen nach Ethidiumbromid oder SYBR Safe-Färbung visualisiert werden. Die Leiter wurde mit DNA-Banden zunehmender Intensität entwickelt. Eine genaue DNA-Menge in jedem Band ermöglicht eine ungefähre Quantifizierung von DNA-Proben.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 200 µl DNA-Leiter für geringe Massen
• 1 ml 10x BlueJuice Gel-Ladepuffer
Bei –20°°C lagern.
Agarose
Nein
100 bp bis 2.000 bp
Agarose-Gel
50 Anwendungen
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis
0,1175 μg/μl
DNA-Leiter
1 ml
200 µl
Nachhaltige Verpackung
23.5 μg
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2855152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number10068013
Chargennummer3051331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number10068013
Chargennummer3101542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number10068013
Chargennummer2927957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number10068013
Chargennummer2851708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number10068013
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Low DNA Mass Ladder > 50 Anwendungen