Learn More
Invitrogen™ Drosophila S2 Cells in Schneider's Medium
Abgeleitet von einer Primärkultur aus späten (20 bis 24 Stunden alten) Drosophila Melanogaster-Embryonen
Marke:  Invitrogen™ R69007
678.70 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10412072
  • 1018.00 CHF / 1 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Lesen Sie das Material-Sicherheitsdatenblatt vor der Handhabung.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Gibco Drosophila-S2-Zellen werden für die heterologe Proteinexpression im DrosophilaM-Expressionssystem (DES™) verwendet. Viele Merkmale der S2-Zelllinie deuten darauf hin, dass sie von einer Makrophage-artigen Linie abgeleitet ist. S2-Zellen wachsen bei Raumtemperatur in CO2-Umgebungsluft als lose, halb adhärente Monolayer in Gewebekulturkolben und in Suspension in Spinnern und Schüttelkolben.
  • Expression von Protein transient oder durch Erzeugung stabiler Zelllinien
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Zellkultur, Drosophila S2-Zellkultur, Insektenzellkultur, Insektenexpression, Insektenexpressionszelllinien, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: Flüssigstickstoff (Dampfphase)
Versandbedingungen: gefroren
Insektenzelle
Drosophila S2-Zellen
S2 (Schneider 2)
Drosophila
1 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Drosophila S2 Cells in Schneider's Medium > 1 ml
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.