Learn More
Invitrogen™ pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Kit with One Shot™ Mach1™-T1R E. coli and PureLink™ Kit
Ermöglicht eine einfache fünfminütige Klonierung und Zugriff auf die Gateway Plattform für die Rekombination von Klonierungsvektoren
Marke: Invitrogen™ K252002
1067.98 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: pCR8/GW/TOPO Vector, dNTPs, Salt Solution, Sterile Water, Gateway Forward and Reverse Sequencing Primers, Control Template and PCR Primers; TOP10 chemisch kompetente E. coli Chemisch kompetente E. coli, S.O.C. Medium und ein pUC19 Kontrollplasmid. Das PureLink Quick Plasmid MiniPrep Kit enthält Resuspensionspuffer, RNase A, Lysepuffer, Fällungspuffer, Waschpuffer, TE-Puffer, Zentrifugationssäulen Spin-Säulen und Wasch- und Rückgewinnungsröhrchen.
Beschreibung
- Der pCR™8 TOPO TA-Vektor enthält eine MCS für mehr Insertsequenz und weniger Vektorsequenz
- Mit unseren patentierten att-Stellen ist der PCR ™8 Vektor die einfachste Möglichkeit, einen Entry-Klon zu erstellen, was den Zugriff über Gateway Rekombinations-Klonierung auf verschiedene Expressionsvektoren ohne umständliche Sub-Klonierung erleichtert und Ihnen wertvolle Zeit für Ihre Forschungen freisetzt.
- Das pCR™8/GW/TOPO TA-Klonierungskit enthält schnell wachsende E. coli für eine kürzere Klonierungszeit
- 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
- Sequenzierung von Primerstellen innerhalb von 55 bp der Einfügestelle
- Spectinomycin-Resistenzgen für die robuste Selektion von E. coli
- EcoRI-Stellen zu beiden Seiten der Insertionsstelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Inserts
Klonierung, Gateway Klonierung, PCR-Klonierung
Spezifikation
Topo™ mit Gateway™ | |
20 preps | |
TA-Klonierungskit | |
pCR |
pCR™8/GW/TOPO™ Vektor, dNTPs, Salzlösung, steriles Wasser, Gateway Vorwärts- und -Rückwärts-Sequenzierprimer, Kontroll-Template und PCR-Primer; One Shot™ TOP10 chemisch kompetente E. coli chemisch kompetente E. coli, S.O.C.- Medium und ein pUC19 Kontrollplasmid. Das PureLink™ Quick Plasmid MiniPrep Kit enthält Resuspensionspuffer, RNase A, Lysepuffer, Fällungspuffer, Waschpuffer, TE-Puffer, Zentrifugationssäulen Spin-Säulen und Wasch- und Rückgewinnungsröhrchen. Alle Komponenten des PureLink™ Kits bei Raumtemperatur lagern. One Shot™ E. coli bei -80 °C lagern. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
One Shot™ | |
20 Preps |