Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human c-Myc and Apoptosis, Fast 96-well
TaqMan™ Array, c-Myc und Apoptose, Mensch, schnell, 96 Wells
Marke: Applied Biosystems™ 4418758
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Die TaqMan™ 96-Well-Array, Platte für die C-MYC und Apoptose, Mensch, enthält 28 Assays für mit der C-MYC und Apoptose assoziierte Gene und 4 Assays für Kandidatengene für die endogene Kontrolle. Alle Assays sind dreifach beschichtet.
Spezifikation
Array-Platte | |
Human | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Schnell |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Immunologie, Apoptose, Biomarkerbezogene Pathway(s), Onkologie, Entwicklung, Signaltransduktion |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human c-Myc and Apoptosis, Fast 96-well > 1 x 96 Well-Platte