Learn More
Invitrogen™ TOP10F' Electrocomp™ Kit
Identisch mit TOP10, abgesehen von einem zusätzlichen F'-Episom
Marke: Invitrogen™ C66511
386.08 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
512.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Dieses Kit enthält ausreichend elektrokompetente Zellen für 20 x 40 μl-Reaktionen oder 40 x 20 μl-Reaktionen. Empfehlungen zum Reaktionsmaßstab finden Sie im Produkthandbuch.
Beschreibung
- Bakterien-/Hefenstamm: TOP10F
Klonierung, Transformation
Spezifikation
Electrocompkit | |
Ja | |
Dieses Kit enthält ausreichend elektrokompetente Zellen für 20 x 40 μl-Reaktionen oder 40 x 20 μl-Reaktionen. Empfehlungen zum Reaktionsmaßstab finden Sie im Produkthandbuch. | |
Ja | |
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA | |
Trockeneis | |
Rörchen | |
10 x 100 μl |
Ja | |
Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 KbE⁄μg) | |
Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA | |
Kann für Plasmide > 20 kb verwendet werden | |
Ja | |
E. coli | |
Electrocomp™ |