Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Epoxid
2,8 μm superparamagnetische Beads mit Epoxidgruppen auf der Oberfläche
730.00 CHF - 2510.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 2,8 μm |
---|---|
Min. Elutionsvolumen | 5 μl |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Probentyp | Jeder Probentyp |
Oberflächenfunktionalität | Epoxid |
Includes: 60 mg Dynabeads M-270 Epoxy, ca. 6.7 x 107 Beads/mg, geliefert als gefriergetrocknetes Pulver.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10512625
|
Invitrogen™
14301 |
60 mg |
730.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10727313
|
Invitrogen™
14302D |
300 mg |
2510.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Die Dynabeads M-270 Epoxy Beads binden kovalent an primäre Amino- und Sulfhydrylgruppen in Proteinen und Peptiden und sind dadurch ideal zur Kopplung von Antikörpern, Peptiden, intakten Proteinen und funktionalen Enzymen geeignet. Diese hydrophilen, pH-neutralen Beads zeichnen sich durch extrem geringe unspezifische Protein- und Farbstoffbindungen aus, was Blockierungsmittel überflüssig macht. Dynabeads M-270 Epoxy Beads enthalten zudem kein Tween-Detergens und sind daher für Massenspektrometrieanalysen (MS) hervorragend geeignet. Zur Verwendung mit allen Probentypen geeignet.
- Ideal für die Immunpräzipitation (IP) von Proteinen und Proteinkomplexen
- Sanfte, aber schnelle magnetische Trennung und kurze Inkubationszeiten ermöglichen die Identifizierung von transienten und labilen Komplexen
- Kovalente Kupplung des Antikörpers an die Dynabeads vermeidet Koelution des Antikörpers mit dem Zielprotein
Aufreinigung hydrophober/hydrophiler Proteine, Isolierung von Organellen, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
2,8 μm | |
Raumtemperatur | |
Epoxid | |
Epoxid-Bead | |
Forschungsqualität |
5 μl | |
Jeder Probentyp | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
Gefriergetrocknet |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate ab Herstellungsdatum