Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Epoxid
2,8 μm superparamagnetische Beads mit Epoxidgruppen auf der Oberfläche
Marke: Invitrogen™ 14302D
2191.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 60 mg Dynabeads M-270 Epoxy, ca. 6.7 x 107 Beads/mg, geliefert als gefriergetrocknetes Pulver.
Beschreibung
Die Dynabeads M-270 Epoxy Beads binden kovalent an primäre Amino- und Sulfhydrylgruppen in Proteinen und Peptiden und sind dadurch ideal zur Kopplung von Antikörpern, Peptiden, intakten Proteinen und funktionalen Enzymen geeignet. Diese hydrophilen, pH-neutralen Beads zeichnen sich durch extrem geringe unspezifische Protein- und Farbstoffbindungen aus, was Blockierungsmittel überflüssig macht. Dynabeads M-270 Epoxid-Beads enthalten zudem kein Tween Detergens und sind daher für Massenspektrometrieanalysen (MS) hervorragend geeignet. Zur Verwendung mit allen Probentypen geeignet.
- Ideal für die Immunpräzipitation (IP) von Proteinen und Proteinkomplexen
- Sanfte, aber schnelle magnetische Trennung und kurze Inkubationszeiten ermöglichen die Identifizierung von transienten und labilen Komplexen
- Kovalente Kupplung des Antikörpers an die Dynabeads vermeidet Koelution des Antikörpers mit dem Zielprotein
Aufreinigung hydrophober/hydrophiler Proteine, Isolierung von Organellen, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Enthält: 300 mg Dynabeads™ M-270 Epoxy, ∼ 6,7 × 107 Beads/mg, geliefert als gefriergetrocknetes Pulver Lagerung: 2 °C bis 8 °C |
|
5 μl | |
Raumtemperatur | |
Epoxid | |
300 mg | |
Gefriergetrocknet |
2,8 μm | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Jeder Probentyp | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
Epoxid-Bead | |
Forschungsqualität |