Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Carboxylic Acid
Hydrophile Dynabeads (2,8 μm) mit Carboxygruppen
744.00 CHF - 2380.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Durchmesser (metrisch) 2,8 μm
Min. Elutionsvolumen 5 μl
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10049022
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
14305D
2 ml
744.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10344733
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
14306D
10 ml
2380.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Oberflächengruppen ermöglichen die Bildung kovalenter Amidbindungen an Proteine/Peptide über primäre Amino- oder Sulphydrylgruppen. Zur Verwendung mit allen Probentypen geeignet.
  • Sofortige und schonende Kupplung bei niedrigen Temperaturen und neutralem bis niedrigem pH-Wert
  • Die Aktivierung durch Carbodiimid ist erforderlich
  • Durch die Verwendung handelsüblicher Crosslinker können alternative reaktive Gruppen eingeführt werden
  • Für die Isolierung kleiner Komponenten wie Proteine und Peptide
  • Immobilisierung von instabilen Proteinen/Peptiden und N-terminale Kupplung von Peptiden
  • Geringe unspezifische Bindung von Nukleinsäuren
  • Mit hohem Durchsatz kompatibel
  • Konzentration: 2 x 109 Beads/ml
Aufreinigung hydrophober/hydrophiler Proteine, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Herstellung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
5 μl
Raumtemperatur
Carbonsäure
Beads in Suspension
2,8 μm
Geeignet für hohe Durchsätze
Jeder Probentyp
Bead mit Carbonsäuregruppe
Forschungsqualität
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate ab Herstellungsdatum
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.