Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Carboxylic Acid
Hydrophile Dynabeads (2,8 μm) mit Carboxygruppen
Marke:  Invitrogen™ 14306D
2261.00 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10344733
  • 2380.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Oberflächengruppen ermöglichen die Bildung kovalenter Amidbindungen an Proteine/Peptide über primäre Amino- oder Sulphydrylgruppen. Zur Verwendung mit allen Probentypen geeignet.
  • Sofortige und schonende Kupplung bei niedrigen Temperaturen und neutralem bis niedrigem pH-Wert
  • Die Aktivierung durch Carbodiimid ist erforderlich
  • Durch die Verwendung handelsüblicher Crosslinker können alternative reaktive Gruppen eingeführt werden
  • Für die Isolierung kleiner Komponenten wie Proteine und Peptide
  • Immobilisierung von instabilen Proteinen/Peptiden und N-terminale Kupplung von Peptiden
  • Geringe unspezifische Bindung von Nukleinsäuren
  • Mit hohem Durchsatz kompatibel
  • Konzentration: 2 x 109 Beads/ml
Aufreinigung hydrophober/hydrophiler Proteine, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Herstellung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
5 μl
Raumtemperatur
Carbonsäure
10 ml
Beads in Suspension
2,8 μm
Geeignet für hohe Durchsätze
Jeder Probentyp
Dynabeads™
Bead mit Carbonsäuregruppe
Forschungsqualität
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.