Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Carboxylic Acid
Hydrophile Dynabeads (2,8 μm) mit Carboxygruppen
Marke: Invitrogen™ 14305D
Beschreibung
Diese Oberflächengruppen ermöglichen die Bildung kovalenter Amidbindungen an Proteine/Peptide über primäre Amino- oder Sulphydrylgruppen. Zur Verwendung mit allen Probentypen geeignet.
- Sofortige und schonende Kupplung bei niedrigen Temperaturen und neutralem bis niedrigem pH-Wert
- Die Aktivierung durch Carbodiimid ist erforderlich
- Durch die Verwendung handelsüblicher Crosslinker können alternative reaktive Gruppen eingeführt werden
- Für die Isolierung kleiner Komponenten wie Proteine und Peptide
- Immobilisierung von instabilen Proteinen/Peptiden und N-terminale Kupplung von Peptiden
- Geringe unspezifische Bindung von Nukleinsäuren
- Mit hohem Durchsatz kompatibel
- Konzentration: 2 x 109 Beads/ml
Aufreinigung hydrophober/hydrophiler Proteine, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Herstellung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
5 μl | |
Raumtemperatur | |
Carbonsäure | |
2 ml | |
Beads in Suspension |
2,8 μm | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Jeder Probentyp | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
Bead mit Carbonsäuregruppe | |
Forschungsqualität |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.