Learn More
Invitrogen™ Exosome-Streptavidin Isolation/Detection Reagent
Schnelles und einfaches Reinigen angereicherter CD63+-Exosomen aus Zellkulturmedien
Marke: Invitrogen™ 10608D
574.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Exosome-Streptavidin Isolation/Detection Reagent ermöglicht in Kombination mit dem biotinylierten Primärantikörper die Reinigung von Exosomen (auch extrazelluläre Vesikel und multivesikuläre Körper genannt), die dann mit Verfahren wie der Durchflusszytometrie, Elektronenmikroskopie oder Western Blotting nachgewiesen werden können. Die Exosomen müssen vor der Isolierung angereichert werden. Dies kann durch Ultrazentrifugation oder durch die Verwendung des schnellen und effizienten Isolierungsreagenz für Gesamtexosomen (aus Zellkulturmedien) erfolgen.
- Maximale Flexibilität mit den gewünschten biotinylierten Antikörpern
- Sehen Sie sich Ihre Probe während der Handhabung an.
- Einfach skalierbares Protokoll
- Nachweis von Exosomen mittels Durchflusszytometrie in weniger als 1 Stunde
- Nutzt die magnetische Dynabeads Trennungstechnologie
- Ermöglicht die einfache Reinigung von vorangereicherten Exosomen aus Zellkulturmedien und führt dann die Erkennung der gereinigten Exosome durch Techniken wie der Durchflusszytometrie, Elektronenmikroskopie oder Western Blotting durch.
- Die monodispergierten und relativ großen Dynabeads (4,5 μm im Durchmesser) sorgen für eindeutige und definierte FFC/SSC-Werte, in der Regel in unter 1 Stunde
- Durch die magnetische Handhabung kann die Probe auch anhand der hellbraunen Farbe der Beads visualisiert werden
Gutes Mischen ist entscheidend
- Für eine erfolgreiche Exosomisolierung ist es wichtig, einen Mischer zu verwenden, der sich neigt und dreht, um sicherzustellen, dass sich die Beads nicht im Röhrchen absetzen.
- Vermeiden Sie eine Überkopfdrehung bei kleinen Probenvolumina (z. B. 100 μl).
- Weitere Richtlinien finden Sie im Benutzerhandbuch weiter unten
Biomarker-Entdeckung, Krebsforschung, Zellanalyse, klinisch, Analyse exosomaler Biomarker, Exosomen, Onkologie und Erforschung genetischer Erkrankungen, Proteinisolierung aus Exosomen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Zell in Kultur | |
Streptavidin-Isolations-/Detektionsreagenz | |
3 mL | |
Human |
Bei 2 bis 8 °C lagern | |
Dynabeads™ | |
Zellkulturüberstände | |
4,5 μm |