Learn More
Invitrogen™ dNTP-Mix (je 10 mM)
Invitrogen 10 mM dNTP-Mix ist eine Mischung aus vier Nukleotiden (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) in 0,6 mM Tris-HCl.
157.00 CHF - 1632.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Marker oder Farbstoff | Unmarkiert |
Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR) |
Konzentration | 10 mM |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16498753
|
Invitrogen™
18427089 |
5 x 1 ml |
1632.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10748974
|
Invitrogen™
18427088 |
1 ml |
1356.00 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10534823
|
Invitrogen™
18427013 |
100 μl |
157.00 CHF
100 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Jedes Nukleotid hat eine Konzentration von 10 mM. Der 10 mM dNTP-Mix eignet sich für Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Sequenzierung, Fill-in-Reaktionen, Nick-Translation, cDNA-Synthese und TdT-Tailing-Reaktionen.
Die Invitrogen dNTP-Herstellung erfüllt die höchsten Industriestandards:
• Hergestellt nach ISO 9001
• Hergestellt in Reinräumen der Klasse D
Merkmale:
• Chemisch synthetisiert
• pH 7,5
• >99 % Reinheit, bestätigt durch HPLC
• Bei –20 °C 2 Jahre stabil
• Frei von Inhibitoren von qPCR, PCR, reverse Transkription
• Frei von DNasen und RNasen
• Frei von humaner und E. coli-DNA
Anwendungen:
• qPCR, RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, cDNA-Synthese
• High-Fidelity- und Long-Range-PCR
• Isotherme Amplifikation
• DNA-Markierung
• Klonierung
• Sanger und Next-Generation-Sequenzierung (NGS)
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Flüssig | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
10 mM |
Unmarkiert | |
Standard-PCR, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR) |
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.