Learn More
Invitrogen™ MegaX DH10B T1R Electrocomp™ Zellen
Die derzeit hocheffizientesten elektrokompetente Zellen
Marke: Invitrogen™ C640003
292.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
303.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Enthält: MegaX DH10B™ T1R Elektrocomp™ C: 5 Fläschchen, je 100 μl; pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50μl; Rückgewinnungsmedium: 3 Flaschen mit jeweils 10 ml
Beschreibung
Verbesserte Produktionsprozesse garantieren eine dreifache Anzahl an Kolonien pro Transformation (>3 x 1010 KbE/μg pUC-DNA) und machen MegaX DH10B™ T1R Zellen zur idealen Wahl für anspruchsvollste Aufgaben bei der Klonierung und Bibliothekserstellung. Selber Genotyp wie der weit verbreitete Stamm DH10B™ T1R, einschließlich tonA, was eine Infektion durch lytische Bakteriophagen vom Typ T1 und T5 verhindert und wertvolle Klone und Bibliotheken schützt.
- Bieten eine hocheffiziente Transformation von methylierter DNA, da ihnen E. coli K12-Restriktionssysteme fehlen
- ψ80lacZδM15-Marker liefert eine α-Ergänzung des β-Galaktosidase-Gens; dies ermöglicht Blau-Weiß-Screening auf Agarplatten mit X-gal oder Bluo-gal
- Bakterien-/Hefenstamm: DH10B™
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Electrocomp-Zelle | |
Ja | |
Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 KbE⁄µg) | |
Yes (Streptomycin) | |
Ja | |
Kann für Plasmide > 100 kb verwendet werden | |
Ja | |
Ja | |
Rörchen | |
5 x 100 μl |
No | |
Ja | |
Enthält: • MegaX DH10B T1R Elektrocomp C: 5 Fläschchen, je 100 µl • pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl • Rückgewinnungsmedium: 3 Flaschen, je 10 ml Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. Lagern Sie pUC19 DNA bei -20 °C. Lagern Sie das Rückgewinnungsmedium bei 4 °C. |
|
Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA | |
Nicht kompatibel mit hohem Durchsatz (manuell) | |
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA | |
Trockeneis | |
E. coli | |
Electrocomp™ |