Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit
Hohe Empfindlichkeit bei schlechten oder umweltschädlich degradierten Proben
920.00 CHF - 3990.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Alle Komponenten des ChargeSwitch™ Aufreinigungskits für forensische DNA sind im Lieferzustand ungekühlt. Nach Erhalt sollte die Proteinase K bei 4 “C gelagert werden. Alle anderen Komponenten bei Raumtemperatur aufbewahren. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar.
Komponenten:
ChargeSwitch™ Lysepuffer (L13)
ChargeSwitch™ magnetische Beads
Proteinase K (20 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % Glycerin)
ChargeSwitch™ Aufreinigungspuffer (N5)
ChargeSwitch™ Waschpuffer (W12)
ChargeSwitch™ Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Format Kit
Isolation Technology ChargeSwitch™ Chemie
Probentyp Forensische Probe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Forensik
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: ChargeSwitch Lysepuffer (L13)
ChargeSwitch Magnet-Beads
Proteinase K (20 mg/ml in 50 mm Tris-HCl, pH 8.5, 5 mm CaCl2, 50 % Glycerin)
ChargeSwitch Aufreinigungspuffer (N5)
ChargeSwitch Waschpuffer (W12)
ChargeSwitch Elutionspuffer (E5; 10 mm Tris-HCl, pH 8.5)
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10493282
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
CS11200
100 Aufreinigungen
920.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10614123
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
CS1120010
960 Aufreinigungen
3990.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit verwendet Magnetic-Bead-Technologie für eine schnelle und effiziente Aufreinigung genomischer DNA aus einer Vielzahl forensischer Proben, einschließlich schlechter oder umweltschädlicher Proben, und ist vollständig für die Single Tandem Repeat (STR)-Analysen validiert.
  • Optimiert für eine DNA-Extraktion mit höherer Reinheit
  • Validiert für STR-Profilierung von verschiedenen forensischen Proben
  • Kompatibel mit Protokollen mit hohem Durchsatz
Klinisch, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, Probenvorbereitung/Extraktion für die menschliche Identifizierung, gDNA aus forensischen Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Alle Komponenten des ChargeSwitch™ Aufreinigungskits für forensische DNA sind im Lieferzustand ungekühlt. Nach Erhalt sollte die Proteinase K bei 4 “C gelagert werden. Alle anderen Komponenten bei Raumtemperatur aufbewahren. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar.
Komponenten:
ChargeSwitch™ Lysepuffer (L13)
ChargeSwitch™ magnetische Beads
Proteinase K (20 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % Glycerin)
ChargeSwitch™ Aufreinigungspuffer (N5)
ChargeSwitch™ Waschpuffer (W12)
ChargeSwitch™ Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
ChargeSwitch™ Chemie
Forensik
ChargeSwitch™
Raumtemperatur
Kit
Forensische Probe
Geeignet für hohe Durchsätze
Aufreinigungskit für forensische DNA
Genomische DNA
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.