Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit
Hohe Empfindlichkeit bei schlechten oder umweltschädlich degradierten Proben
Marke:  Invitrogen™ CS11200
782.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10493282
  • 920.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • ChargeSwitch Lysepuffer (L13)
  • ChargeSwitch Magnet-Beads
  • Proteinase K (20 mg/ml in 50 mm Tris-HCl, pH 8.5, 5 mm CaCl2, 50 % Glycerin)
  • ChargeSwitch Aufreinigungspuffer (N5)
  • ChargeSwitch Waschpuffer (W12)
  • ChargeSwitch Elutionspuffer (E5; 10 mm Tris-HCl, pH 8.5)
Beschreibung
Beschreibung
Das ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit verwendet Magnetic-Bead-Technologie für eine schnelle und effiziente Aufreinigung genomischer DNA aus einer Vielzahl forensischer Proben, einschließlich schlechter oder umweltschädlicher Proben, und ist vollständig für die Single Tandem Repeat (STR)-Analysen validiert.
  • Optimiert für eine DNA-Extraktion mit höherer Reinheit
  • Validiert für STR-Profilierung von verschiedenen forensischen Proben
  • Kompatibel mit Protokollen mit hohem Durchsatz
Klinisch, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, Probenvorbereitung/Extraktion für die menschliche Identifizierung, gDNA aus forensischen Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alle Komponenten des ChargeSwitch™ Aufreinigungskits für forensische DNA sind im Lieferzustand ungekühlt. Nach Erhalt sollte die Proteinase K bei 4 “C gelagert werden. Alle anderen Komponenten bei Raumtemperatur aufbewahren. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar.
Komponenten:
ChargeSwitch™ Lysepuffer (L13)
ChargeSwitch™ magnetische Beads
Proteinase K (20 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % Glycerin)
ChargeSwitch™ Aufreinigungspuffer (N5)
ChargeSwitch™ Waschpuffer (W12)
ChargeSwitch™ Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
ChargeSwitch™ Chemie
Forensik
100 Aufreinigungen
Aufreinigungskit für forensische DNA
Raumtemperatur
15 min
Kit
Forensische Probe
Geeignet für hohe Durchsätze
ChargeSwitch™
100 Aufreinigungen
Genomische DNA
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.