Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit
Hohe Empfindlichkeit bei schlechten oder umweltschädlich degradierten Proben
Marke: Invitrogen™ CS1120010
3391.50 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
- ChargeSwitch Lysepuffer (L13)
- ChargeSwitch Magnet-Beads
- Proteinase K (20 mg/ml in 50 mm Tris-HCl, pH 8.5, 5 mm CaCl2, 50 % Glycerin)
- ChargeSwitch Aufreinigungspuffer (N5)
- ChargeSwitch Waschpuffer (W12)
- ChargeSwitch Elutionspuffer (E5; 10 mm Tris-HCl, pH 8.5)
Beschreibung
Das ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit verwendet Magnetic-Bead-Technologie für eine schnelle und effiziente Aufreinigung genomischer DNA aus einer Vielzahl forensischer Proben, einschließlich schlechter oder umweltschädlicher Proben, und ist vollständig für die Single Tandem Repeat (STR)-Analysen validiert.
- Optimiert für eine DNA-Extraktion mit höherer Reinheit
- Validiert für STR-Profilierung von verschiedenen forensischen Proben
- Kompatibel mit Protokollen mit hohem Durchsatz
Klinisch, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, Probenvorbereitung/Extraktion für die menschliche Identifizierung, gDNA aus forensischen Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Alle Komponenten des ChargeSwitch™ Aufreinigungskits für forensische DNA sind im Lieferzustand ungekühlt. Nach Erhalt sollte die Proteinase K bei 4 “C gelagert werden. Alle anderen Komponenten bei Raumtemperatur aufbewahren. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar. Komponenten: ChargeSwitch™ Lysepuffer (L13) ChargeSwitch™ magnetische Beads Proteinase K (20 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % Glycerin) ChargeSwitch™ Aufreinigungspuffer (N5) ChargeSwitch™ Waschpuffer (W12) ChargeSwitch™ Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5) |
|
ChargeSwitch™ Chemie | |
Forensik | |
960 Aufreinigungen | |
Aufreinigungskit für forensische DNA | |
Raumtemperatur |
Kit | |
Forensische Probe | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
ChargeSwitch™ | |
960 Aufreinigungen | |
Genomische DNA |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.