Learn More
Cytiva INV-907 ETFE-Titan-Einfüllstutzen
Wird für kleine Proben verwendet. Cytiva INV-907 ETFE-Titan-Einfüllstutzen wurde für Biokompatibilität entwickelt.
Marke:  Cytiva 18-1127-66
240.35 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11380082
  • 260.59 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Sortiment an manuell oder automatisch betätigten Armaturen für verschiedensten Bedarf an Betriebsverhalten.
  • Jede Armatur ist auf Biokompatibilität und zuverlässigen Betrieb über Jahre hinweg ausgelegt. Diese Armaturen verursachen keine unnötigen Vermengungen oder Aufmischungen im Probenmaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Füllstutzen
ETFE, Titan
Zur Verwendung mit allen wässrigen Lösungen und organischen Lösungsmitteln, die allgemein in der Chromatographie eingesetzt werden
Name des Produkts
Cytiva INV-907 ETFE-Titan-Einfüllstutzen > Füllstutzen