Learn More
Diversey™ IntelliCare Dispenser Hybrid
The IntelliCare Hybrid dispensing system can address all hand care needs with a versatile, modern, and durable platform that is compatible with both liquid/gels and foam products.
128.00 CHF - 132.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Hybrid Spender (manuell/automatisch)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17663105
Unterlagen ansehen
Diversey™
D7524179
Schwarz
132.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17673105
Unterlagen ansehen
Diversey™
D7524180
Weiß
128.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dispenses 1300 mL bottles of hand soap and 1200 mL of alcohol based hand sanitizer
  • Can dispense 0.4 mL or 1.00 mL per push
  • Hybrid dispenser provides an automatic switch from touchless to manual if batteries died before replacement
  • Near empty product alarm and low battery signal
  • Locking dispenser contains a translucent window for product visibility without product tampering
Spezifikation
Spezifikation
Hybrid Spender (manuell/automatisch)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diversey™ IntelliCare Dispenser Hybrid