Learn More
Diversey™ IntelliCare Dispenser Hybrid
The IntelliCare Hybrid dispensing system can address all hand care needs with a versatile, modern, and durable platform that is compatible with both liquid/gels and foam products.
Marke:  Diversey™ D7524180
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17673105
  • 128.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit 1.300 ml-Flaschen Handseife und 1.200 ml alkoholhaltigem Handdesinfektionsmittel
  • Kann 0,4 ml oder 1,00 ml pro Hub abgeben
  • Der Hybrid-Spender wechselt automatisch von berührungslos zu manuell, wenn Batterien vor dem Austausch leer sind
  • Alarm bei fast aufgebrauchtem Produkt und Signal bei niedrigem Batteriestand
  • Der verschließbare Spender verfügt über ein durchsichtiges Fenster, sodass das Produkt ohne Anfassen sichtbar ist
Spezifikation
Spezifikation
Hybrid Spender (manuell/automatisch)