Learn More
Fisherbrand™ Einsatz für Maxi-Boxen
Hergestellt mit Klappdeckeln und austauschbaren Einsätzen, die Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen, Kryotubes und Falcon-Röhrchen aufnehmen. Dienen als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope.
46.20 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Einsätze für Maxi-Boxen |
---|---|
Höhe (metrisch) | 40 mm |
Produkttyp | Einsatz |
Breite (metrisch) | 160 mm |
Produktcode | Marke | Röhrchengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Röhrchengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10315311
|
Fisherbrand™
CSR-R15 |
15 x 15 ml |
46.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12327167
|
Fisherbrand™
CSR-R20 |
8 x 20 ml |
46.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12347167
|
Fisherbrand™
CSR-R3F |
8 x 1.5 ml |
46.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12357167
|
Fisherbrand™
CSR-R5 |
15 x 5 ml |
46.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12367167
|
Fisherbrand™
CSR-R50 |
8 x 50 ml |
46.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Einsätze für Maxi-Boxen
- Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen werden mit Klappdeckeln hergestellt und bieten Platz für austauschbare Einsätze, die für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen, Kryoröhrchen und Falcon-Röhrchen geeignet sind
- Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist unser Sortiment an Abfallbehältern mit Klappdeckeln und rutschfesten Füßen für den Fußboden oder den Arbeitstisch
- Diese sind eine ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
- Sowohl die Beta- als auch die Gammastrahlen-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich, wobei die beiden größten Behältermodelle Räder für einen einfachen Transport haben
- Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Einsätze für Maxi-Boxen | |
40 mm | |
Einsatz | |
160 mm |