Learn More
Greiner Bio-One Impföse für einfachere Sammlung und Inokulation
Hergestellt aus Polystyrol für Stärke und Flexibilität. Greiner Bio-One™ Einweg-Impfösen erleichtern die Entnahme und Beimpfung.
115.66 CHF - 190.44 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 200 mm |
---|---|
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Verpackungsart | Volumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Verpackungsart | Volumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10217591
|
Greiner Bio-One
731161 |
Weiß | Inkubationsschleife | Einzeln verpackt | 1 μl |
115.66 CHF
600 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10792142
|
Greiner Bio-One
731170 |
Blau | Impfnadel | Großpackung |
190.44 CHF
2000 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nadelspitze gut geeignet für die Abhebung einzelner Bakterienkolonien, Impfösen sind ideal zur Entnahme einer vorgegebenen Kulturmenge
- In Großpackung oder individuell verpackt
- Hydrophob
- Temperaturbereich: –20 bis 60°C
- Strahlensterilisiert
- Nur zum Einmalgebrauch
Spezifikation
200 mm | |
Polystyrol | |
Steril | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Impföse für einfachere Sammlung und Inokulation