Learn More
Greiner Bio-One Impföse für einfachere Sammlung und Inokulation
Hergestellt aus Polystyrol für Stärke und Flexibilität. Greiner Bio-One™ Einweg-Impfösen erleichtern die Entnahme und Beimpfung.
Marke: Greiner Bio-One 731161
Beschreibung
- Nadeln eignen sich ideal für die Aufnahme einzelner Kolonien; Schleifen eignen sich ideal für die Aufnahme bestimmter Kulturmengen
- Einzeln oder lose verpackt
- Hydrophob
- Temperaturbereich: –20 bis +60°C
- Strahlensterilisiert
- Nur für die einmalige Verwendung
Spezifikation
Ja | |
200 mm | |
Steril | |
Inkubationsschleife |
1 μl | |
Polystyrol | |
Weiß | |
Einzeln verpackt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Impföse für einfachere Sammlung und Inokulation > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur