Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH-Elektroden Oberfläche
Eine pH-Elektrode mit einer flachen, robusten Kunststoffmembran zur Messung von Proben mit flachen Oberflächen.
417.00 CHF - 621.00 CHF
Spezifikation
Diaphragma Keramik
pH-Bereich 1 bis 11
Membran LoT-Glas
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Typ Anschlusstypen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Typ Anschlusstypen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10049102
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51343157
InLab™ Oberfläche Kombinationselektrode S7 S7 auf BNC (30281915)
417.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15539611
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
30249570
InLab™ Surface Pro-ISM Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler; Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie Mehrpolig Mehrpolig auf BNC/RCA (30281896)
621.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Intelligent Sensor Management(ISM)-Elektroden erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Empfohlene Anwendungen
  • Agarplatten
  • Stichproben in Tropfengröße
  • Papier
  • Haut
  • Leder
  • Suspendierte Feststoffe
  • Textilien und Drucke
Zubehör und Pflege
  • Keramik-Ringdiaphragma
  • Polysulfon-Membran
  • Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
Spezifikation
Keramik
1 bis 11
LoT-Glas
0 bis 50 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH-Elektroden Oberfläche