Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH-Elektroden Oberfläche
Eine pH-Elektrode mit einer flachen, robusten Kunststoffmembran zur Messung von Proben mit flachen Oberflächen.
Marke:  METTLER TOLEDO™
394.85 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15539611
  • 621.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Mehrpolig
Glasschaft
Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler; Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie
Mehrpolig auf BNC/RCA (30281896)
LoT-Glas
InLab Aufbewahrungslösung
120 mm
Keramik
1 bis 11
Messung von festen oder halbfesten Proben
3 mol/l KCl
InLab™ Surface Pro-ISM
0 bis 50 °C
12 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH-Elektroden Oberfläche > InLab Surface Pro-ISM pH-Sensor