Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: MultiPin™ Verbindungsstück
Elektrodenkabel zum Anschluss der Mettler Toledo InLab Sensoren an alle Mettler Toledo Messgeräte.
Marke: Mettler Toledo™ 30281897
201.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Abnehmbar
- Wiederverwertbar
Spezifikation
MultiPin-BNC/RCA (Klinke) | |
Zum Anschluss von Mettler Toledo InLab-Sensoren an ein beliebiges Messgerät | |
3.0 m |
Mettler Toledo InLab Sensoren | |
9.8 ft. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: MultiPin™ Verbindungsstück > Steckverbinder:BNC/RCA (Cinch); Länge:3m (9,8 ft.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur