Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: MultiPin™ Verbindungsstück
Elektrodenkabel zum Anschluss der Mettler Toledo InLab Sensoren an alle Mettler Toledo Messgeräte.
Marke: Mettler Toledo™ 30281910
158.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Abnehmbar
- Wiederverwendbar
Spezifikation
MultiPin-DIN/RCA (Klinke) | |
Zum Anschluss von Mettler Toledo InLab-Sensoren an ein beliebiges Messgerät | |
1.2 m |
Mettler Toledo InLab Sensoren | |
4 ft. |