Learn More
SpotSee WarmMark™ Aufsteigender Zeit-Temperatur-Indikator
WarmMark™ monitors temperatures during shipping and storage, indicating if goods experience unacceptable conditions. These reliable temperature indicators provide visual evidence of exposure to unacceptable temperature levels.
Marke: SpotSee WM 37/99
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Cost Effective Time/Temperature indicator
- Monitor time above 10C
- Indicate if temperature exceeded for up to 48 hours
- Three time windows - brief, moderate, prolonged
- Field-armable with pull tab
Spezifikation
REACH | |
Single-use | |
0.06 in. | |
Instructions for Use Certificate of Conformance | |
Acrylklebstoff | |
1.81 in. | |
99°F | |
-22 °F | |
-22°F to 99°F | |
Yes | |
± 1°C | |
Chemical Color Change |
46 x 19 x 1.5 mm | |
Pharmaceutical / Life Science Cold Chain Monitoring | |
1.5 mm | |
46 mm | |
0,75 in. | |
Ascending time-temperature indicator | |
37°C | |
-30 °C | |
-30°C to 37°C | |
Used in transport and storage of temperature sensitive products | |
1/2 hour, 2 hours, 8 hours | |
19 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SpotSee WarmMark™ Aufsteigender Zeit-Temperatur-Indikator > Time-temperature Indicator; Temperature: 37°C, Exposure Time: 8 hours
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur