Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Pure pH Electrodes
A glass pH electrode designed for ion-weak-samples such as ultrapure water and deionized water.
486.00 CHF - 923.00 CHF
Spezifikation
Diaphragma Unbewegliche Glasmanschette
Material Glas
pH-Bereich 1 bis 11
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung von Proben bei niedrigen Temperaturen oder mit geringer Ionenkonzentration
Internes Bezugssystem ARGENTHAL mit Ag+-Falle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Typ Anschlusstypen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Typ Anschlusstypen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11384213
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51344172
InLab™ Pure Pro-ISM Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler; Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie Mehrpolig Mehrpolig auf BNC/RCA (30281896)
923.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15559601
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
30248112
InLab™ Pure Kombinationselektrode S7 S7 auf BNC (30281915)
486.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence and SevenCompact meters as well as other brands. Connection cables may be required.
  • Intelligent Sensor Management (ISM) electrodes capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected.
  • Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
  • Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
  • Pure water
  • Ultrapure water
  • Deionized water
  • Waste water
  • Highly saline solution, sea water
  • Low-ion strength
Accessories & Care
  • Immovable glass sleeve junction
  • LoT membrane glass
  • InLab Pure: refillable FRISCOLYT-B™ (51343185) - keep probe filled with electrolyte for accurate results
  • InLab Pure Pro-ISM: refillable 3M KCl (51350072) - keep probe filled with electrolyte for accurate results
  • Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
  • Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
Spezifikation
Spezifikation
Unbewegliche Glasmanschette
1 bis 11
ARGENTHAL mit Ag+-Falle
0 °C bis 80 °C
Glas
Messung von Proben bei niedrigen Temperaturen oder mit geringer Ionenkonzentration
LoT-Glas
12 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ InLab™ Pure pH Electrodes