Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Pure pH Electrodes
A glass pH electrode designed for ion-weak-samples such as ultrapure water and deionized water.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344172
729.99 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
- Reines Wasser
- Reinstwasser
- Entionisiertes Wasser
- Abwasser
- Stark salzhaltige Lösung, Meerwasser
- Niedrige Ionenstärke
Zubehör und Pflege
- Festsitzendes Glasdiaphragma
- LoT-Membranglas
- InLab Pure: Nachfüllbares FRISCOLYT-B™ (51343185) - Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- InLab Pure Pro-ISM: Nachfüllbares 3M KCl (51350072) - Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
pH-Elektrode InLab Pure Pro-ISM | |
Unbewegliche Glasmanschette | |
1 bis 11 | |
Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler; Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | |
Messung von Proben bei niedrigen Temperaturen oder mit geringer Ionenkonzentration | |
ISM Temperature Probe | |
LoT-Glas | |
NTC 30 kω | |
32 bis 176 °F | |
6,7 in. | |
0,47 in. |
Mehrpolig | |
Glas | |
0 °C bis 80 °C | |
3 mol/l KCl-Referenz, 1 mol/l KCl-Brücke | |
Mehrpolig auf BNC/RCA (30281896) | |
ARGENTHAL mit Ag+-Falle | |
InLab™ Pure Pro-ISM | |
3 mol/l KCl | |
0 °C bis 80 °C | |
170 mm | |
12 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13