Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH- und pH-/ATC-Kombinationselektroden, Power-Serie
Mit Polymerelektrolyt. Die Mettler Toledo InLab Power Series pH- und pH/ATC-Kombinationselektrode ist eine Hochleistungselektrode mit SteadyForce™ Referenzsystem, die die Elektrolytentladung garantiert.
641.00 CHF - 1060.00 CHF
Spezifikation
Diaphragma Keramik
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 12
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C° bis 130 °C°
Art der Fülllösung DPA Gel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Typ Anschlusstypen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Typ Anschlusstypen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10192003
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51343110
InLab™ Power Kombinationselektrode S7 S7 auf BNC (30281915)
641.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11304223
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51344211
InLab™ Power Pro-ISM Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie Mehrpolig Mehrpolig auf BNC/RCA (30281896)
1060.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Typ: Premium 2-in-1
  • Temperaturbereich: 0° bis 130 °C
  • Referenz-Elektrolyt: DPA-Gel
  • Stecker: S7
  • Integrierter Temperaturfühler NTC 30 kOhm
Spezifikation
Spezifikation
Keramik
0 bis 12
DPA Gel
A41 Glas
32 °F bis 266 °F
12 mm
Glas
0 °C° bis 130 °C°
SteadyForce
3 mol/l KCl
0,47 in.