Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH- und pH-/ATC-Kombinationselektroden, Power-Serie
Mit Polymerelektrolyt. Die Mettler Toledo InLab Power Series pH- und pH/ATC-Kombinationselektrode ist eine Hochleistungselektrode mit SteadyForce™ Referenzsystem, die die Elektrolytentladung garantiert.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344211
466.60 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
- Korrosive Säuren und Basen
- Proteinreiche Proben
- Milchprodukte
- Hohe pH-Werte
- Hochtemperatur
- Verstopfte Proben
- Polymerdispersionen
- TRIS-konform
Zubehör und Pflege
- Nicht nachfüllbar – kein zusätzlicher Elektrolyt erforderlich
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
pH-Elektrode InLab Power Pro-ISM | |
Keramik | |
0 bis 12 | |
Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | |
Mehrpolig auf BNC/RCA (30281896) | |
A41 Glas | |
NTC 30 kω | |
32 °F bis 266 °F | |
6,7 in. | |
0,47 in. |
Mehrpolig | |
Glas | |
0 °C° bis 130 °C° | |
DPA Gel | |
SteadyForce | |
InLab™ Power Pro-ISM | |
3 mol/l KCl | |
0 °C bis 130 °C | |
170 mm | |
12 mm |