Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH- und pH-/ATC-Kombinationselektroden, Power-Serie
Mit Polymerelektrolyt. Die Mettler Toledo InLab Power Series pH- und pH/ATC-Kombinationselektrode ist eine Hochleistungselektrode mit SteadyForce™ Referenzsystem, die die Elektrolytentladung garantiert.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51343110
337.22 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10192003
  • 641.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
  • Korrosive Säuren und Basen
  • Proteinreiche Proben
  • Milchprodukte
  • Hohe pH-Werte
  • Hochtemperatur
  • Verstopfte Proben
  • Polymerdispersionen
  • TRIS-konform
Zubehör und Pflege
  • Nicht nachfüllbar – kein zusätzlicher Elektrolyt erforderlich
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH-Elektrode InLab Power
Keramik
0 bis 12
Kombinationselektrode
Hohe Temperaturen und biologische Medien
SteadyForce
InLab™ Power
32 °F bis 266 °F
4,7 in.
0,47 in.
S7
Glas
0 °C° bis 130 °C°
DPA Gel
S7 auf BNC (30281915)
A41 Glas
3 mol/l KCl
0 °C bis 100 °C
120 mm
12 mm