Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ 605 ISM Intelligente Sensoren für gelösten Sauerstoff
1460.00 CHF - 1505.00 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 60 °C |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 9001-zertifiziert |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10379604
|
Mettler Toledo™
51344612 |
5 m |
1460.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10126064
|
Mettler Toledo™
51344613 |
10 m |
1505.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
Sensoren mit integriertem Chip für Intelligentes Sensormanagement (ISM™) für Geräte mit ISM-Funktion: automatische Kommunikation zwischen Sensor und Gerät (z.B. ID-Nr., Kalibrierdaten u. -historie, max. Temp., etc.)Robuste Sensoren für unterschiedlichste pH und Sauerstoffapplikationen (DO / RDO), weitere Details: unter xxx pH Elektroden
Integrierter Temperaturfühler für automatische Temperaturkompensation (ATC)
Leicht zu reinigen, wartungsarm, langlebig
Weitere ISM-Elektroden und Kabellängen auf Anfrage!
Typ: InLab OptiOx (RDO) f. SevenGo SG9x
Temperatur: 0 - 50 °C
Einbaulänge: 120mm
Anschluss: BNC / RCA
Temp. Sensor: NTC30k0m
Spezifikation
0 °C bis 60 °C | |
CE, ISO 9001-zertifiziert |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ InLab™ 605 ISM Intelligente Sensoren für gelösten Sauerstoff