Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ 605 ISM Intelligente Sensoren für gelösten Sauerstoff
Marke: Mettler Toledo™ 51344612
1420.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sensoren mit integriertem Chip für Intelligentes Sensormanagement (ISM™) für Geräte mit ISM-Funktion: automatische Kommunikation zwischen Sensor und Gerät (z.B. ID-Nr., Kalibrierdaten u. -historie, max. Temp., etc.)Robuste Sensoren für unterschiedlichste pH und Sauerstoffapplikationen (DO / RDO), weitere Details: unter xxx pH Elektroden
Integrierter Temperaturfühler für automatische Temperaturkompensation (ATC)
Leicht zu reinigen, wartungsarm, langlebig
Weitere ISM-Elektroden und Kabellängen auf Anfrage!
Typ: InLab OptiOx (RDO) f. SevenGo SG9x
Temperatur: 0 - 50 °C
Einbaulänge: 120mm
Anschluss: BNC / RCA
Temp. Sensor: NTC30k0m
Spezifikation
5 m | |
0 °C bis 60 °C | |
CE, ISO 9001-zertifiziert |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ InLab™ 605 ISM Intelligente Sensoren für gelösten Sauerstoff > Kabellänge:10m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur