Learn More
Brady™ Für Tintenstrahldrucker geeignete repositionierbare Vinyletiketten auf Rolle mit 76,20-mm-Kern
Dank des speziellen, aggressiven Klebstoffs bleiben diese bedruckbaren Vinyl-Etiketten bei Bedarf an Ort und Stelle und können dennoch sauber und rückstandsfrei entfernt werden.
167.00 CHF - 284.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | 2011/65/EU und 2015/863 |
Klebstofftyp | Acryl |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17525146
|
Brady™
153650 |
29 mm |
167.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17515146
|
Brady™
153649 |
57 mm |
195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17505146
|
Brady™
153648 |
102 mm |
284.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Langlebiges und flexibles Material, ideal für Bereiche, in denen Kennzeichnungen häufig geändert werden
- Entwickelt für Tintenstrahldrucker mit Rollen
- Betriebstemperatur von -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Acryl | |
Matt | |
Vinyl (B-2581) | |
Unsteril | |
J2000- und J4000-Tintenstrahldrucker | |
15 mm |
2011/65/EU und 2015/863 | |
Weiß | |
Kontinuierlich | |
Tintenstrahl | |
Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsinformationen, temporäre Kennzeichnung | |
0,6 in. |