Learn More
Brady™ Für Tintenstrahldrucker geeignete repositionierbare Vinyletiketten auf Rolle mit 76,20-mm-Kern
Dank des speziellen, aggressiven Klebstoffs bleiben diese bedruckbaren Vinyl-Etiketten bei Bedarf an Ort und Stelle und können dennoch sauber und rückstandsfrei entfernt werden.
Marke: Brady™ 153649
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Langlebiges und flexibles Material, ideal für Bereiche, in denen Kennzeichnungen häufig geändert werden
- Entwickelt für Tintenstrahldrucker mit Rollen
- Betriebstemperatur von -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Acryl | |
Matt | |
Vinyl (B-2581) | |
Unsteril | |
J2000- und J4000-Tintenstrahldrucker | |
15 mm | |
57 mm |
2011/65/EU und 2015/863 | |
Weiß | |
Kontinuierlich | |
Tintenstrahl | |
Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsinformationen, temporäre Kennzeichnung | |
0,6 in. | |
2,2 in. |