Learn More
Brady™ Für Tintenstrahldrucker geeignete repositionierbare Vinyletiketten auf Rolle mit 76,20-mm-Kern
Dank des speziellen, aggressiven Klebstoffs bleiben diese bedruckbaren Vinyl-Etiketten bei Bedarf an Ort und Stelle und können dennoch sauber und rückstandsfrei entfernt werden.
Marke:  Brady™ 153650
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17525146
  • 167.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Langlebiges und flexibles Material, ideal für Bereiche, in denen Kennzeichnungen häufig geändert werden
  • Entwickelt für Tintenstrahldrucker mit Rollen
  • Betriebstemperatur von -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Acryl
Matt
Vinyl (B-2581)
Unsteril
J2000- und J4000-Tintenstrahldrucker
15 mm
29 mm
2011/65/EU und 2015/863
Weiß
Kontinuierlich
Tintenstrahl
Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsinformationen, temporäre Kennzeichnung
0,6 in.
1 in.