Learn More
behr Labor-Technik™ InKjel™ 1225M Schnellaufschlusssystem
Die Aufschlusseinheiten der Modellreihe behrotest™ InKjel sind mit einer leistungsstarken Infrarot-Heizung ausgestattet. Qualität und Lage der Infrarot-Heizung garantieren dem Anwender identische Heizphasen und Aufschlusstemperaturen an allen Probenpositionen.
Marke:  behr Labor-Technik™ B00218103
Artikelnummer. 10084160
  • 12275.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Mehrreihiges Gestell, Abzugseinheit, Einsatzgestell, Glasaufschlussröhrchen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Identische Heizphasen, Aufschlusstemperaturen auf allen Probenschlitzen
  • Röhrchen hängen im Gestell, berühren nicht den Boden des Autoklaven
  • Direkte Probenerwärmung durch Infrarot-Heizgerät
  • Hochwertiges Quarz-Heizgerät
  • Konstante Erwärmung der Proben auf 410° C in 10 Minuten
  • Steuerung per Knopf
Anwendungen:
  • Bestimmung von Stickstoff mit der Kjeldahl-Methode
  • Hochtemperatur-Aufschlusstests
Spezifikation
Spezifikation
Infrarot-Schnellaufschlusssystem
250 ml
12
400 °C
Infrarot-Schnellaufschlusssystem InKjel 1225 M zur Stickstoffbestimmung in 12 250 ml-Glasgefäßen, mit manueller Leistungseinstellung
Kjeldahl-Bestimmung von Stickstoff
752 °F
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
behr Labor-Technik™ InKjel™ 1225M Schnellaufschlusssystem > Schnellaufschlusssystem