Learn More
B Braun™ Injekt™ Zweiteilige Einweg-Spritze mit mittigem Luer-Lock
Aus Polypropylen/Polyethylen. Die B. Braun™ Injekt™ Solo Zweiteilige Einweg-Spritze mit mittigem Luer-Lock ist dank ihrer kontrastfarbigen Graduierung optimal ablesbar.
45.76 CHF - 133.12 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7886-1
Material Polyethylen, Polypropylen
Farbe Grüner Kolben
Beschreibung Schwarze Graduierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für einfache Injektionen, Impfungen und mehr
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12762637
Unterlagen ansehen
B Braun™
460670-1V
2 bis 3 ml
45.76 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10354641
Unterlagen ansehen
B Braun™
4606710V
5 bis 6 ml
133.12 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10292941
Unterlagen ansehen
B Braun™
4606736V
20 ml (verwendbar bis zu 24 ml)
111.43 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen/Polyethylen
  • „Grüner Kolben
  • Hochtransparenter Spritzenkörper
  • Schwarze Graduierungen mit starkem Kontrast, nicht verblassende Markierung, ideale Lesbarkeit
  • „Sichere Kolbenrücklaufsperre
  • „Einfaches Ansaugen bis zum Maximalvolumen
  • „Latexfrei/PVC-frei
  • „Silikonöl-frei
  • Einzeln, steril verpackt (in Kisten mit 100 Stück)
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7886-1
Grüner Kolben
Ideal für einfache Injektionen, Impfungen und mehr
Zentrische zweiteilige Spritze mit Luer-Lock-Anschluss
100/Pckg.
Ja
Polyethylen, Polypropylen
Schwarze Graduierung
Ja
Ja
Zentrisch, Luer-Lock
Steril
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
B Braun™ Injekt™ Zweiteilige Einweg-Spritze mit mittigem Luer-Lock