Learn More
B Braun™ Injekt™ Zweiteilige Einweg-Spritze mit mittigem Luer-Lock
Aus Polypropylen/Polyethylen. Die B. Braun™ Injekt™ Solo Zweiteilige Einweg-Spritze mit mittigem Luer-Lock ist dank ihrer kontrastfarbigen Graduierung optimal ablesbar.
Marke: B Braun™ 460670-1V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polypropylen/Polyethylen
- Grüner Kolben
- Hochtransparenter Spritzenkörper
- Schwarze Graduierungen mit starkem Kontrast, nicht verblassende Markierung, ideale Lesbarkeit
- Sichere Kolbenrücklaufsperre
- Einfaches Ansaugen bis zum Maximalvolumen
- Latexfrei/PVC-frei
- Silikonöl-frei
- Einzeln, steril verpackt (in Kisten mit 100 Stück)
Spezifikation
ISO 7886–1 | |
Grüner Kolben | |
Ideal für einfache Injektionen, Impfungen und mehr | |
Zentrische zweiteilige Spritze mit Luer-Lock-Anschluss | |
100/Pckg. | |
Zentrisch, Luer-Lock | |
Steril |
Polyethylen, Polypropylen | |
Schwarze Graduierung | |
Ja | |
Ja | |
2 bis 3 ml | |
Ja |