Learn More
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Einlage
Verwenden Sie die LinerGOLD GC-Einlagen nach Goldstandard für eine gleichbleibend hohe Genauigkeit, Empfindlichkeit und Präzision in Ihrer Gaschromatographie (GC).
Marke:  Thermo Scientific™ 453A2922-UI
598.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15457990
  • 601.49 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie den Goldstandard für GC-Injektionsanschlusseinsätze. Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Anschlusseinsätze bieten dank höherer Inertheit eine verbesserte Präzision und Empfindlichkeit bei der Gaschromatographie (GC). Vorteile dieser Injektionsanschlusseinsätze:
  • Erhöhte Genauigkeit und Empfindlichkeit, um den Verlust empfindlicher Verbindungen in der Analyse zu verhindern
  • Niedrigere Nachweisgrenzen bei der Analyse aktiver und empfindlicher Verbindungen
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit für verlässlichere Ergebnisse von Einlage zu Einlage
  • Gleichbleibend hohe Leistung bei jeder Verwendung
LinerGOLD GC-Einlagen sind so hergestellt und geprüft, dass Sie sicher sein können, dass Sie jedem Einsatz, der auf Ihrem GC-System installiert ist, vertrauen können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LinerGOLD Splitless-Injektionseinlage, Einzelkonus; Quarzwolle
78,5 mm
Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus
6,3 mm
25
Quarzwolle
4 mm
TRACE 1300 Serie GC und Agilent-Geräte
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Einlage >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.