Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I und II GC-Säulen
Analyse von Organophosphorpestiziden mit äußerst geringem Säulenbluten, hervorragender Trägheit und konsistenter Reproduzierbarkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 26076-0690
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11561104
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Analyse von Organophosphorpestiziden mit äußerst geringem Säulenbluten, hervorragender Trägheit und konsistenter Reproduzierbarkeit mithilfe der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I und II GC-Säulen. Durch das geringe Säulenbluten bieten die Säulen einen exzellenten Rauschabstand sowie eine hervorragende Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie. Vollständige Trennung von Organophosphorpestiziden bei kurzer Analysedauer. TraceGOLD TG-OPP I und II GC-Säulen eignen sich ideal für US EPA-Methoden 8141A.
Die leistungsstarke Säule zeichnet sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe Trägheit aus
  • Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Dank des minimierten Säulenblutens verlängert sich die Säulenlebensdauer, was zu einer gesteigerten Produktivität führt.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peakform und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Definieren Sie Ihre Erwartungen an die GC neu
  • Geringes Säulenbluten mit exzellentem Rauschabstand sowie hervorragender Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie.
  • Vollständige Trennung von Organophosphorpestiziden bei kurzer Analysedauer.
  • Ideal für US EPA-Methoden 8141A geeignet
Vergleichbar mit
  • Rtx™-OPPesticides
  • Rtx™-OPPesticides2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
330 ° C
0,53 mm
GC/MS für phosphororganische Pestizide
30 m
0,53 mm
TraceGOLD™ TG-OPP I
0,83 µm
Nichtpolar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I und II GC-Säulen > 30 m x 0,53 mm x 0,83 μm