Learn More
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinsätze mit CarboFrit für Thermo Scientific™ Trace- und Focus SSL-Geräte
Erzielen Sie eine hohe Reproduzierbarkeit mit Thermo Scientific Injektionsanschlusseinsätzen mit CarboFrit für Thermo Scientific Trace und Focus SSL Geräte.
383.69 CHF - 391.68 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) 105 mm
Verpackungsmaterial CarboFrit
Menge 5
Innendurchmesser (metrisch) 5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10197594
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
453T2131
Gerade Einlage für Split-Injektion
391.68 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10390855
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
453T2130
Gerade Einlage für Splitless-Injektion
383.69 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie eine hohe Reproduzierbarkeit mit Thermo Scientific Injektionsanschlusseinsätzen mit CarboFrit für Thermo Scientific Trace und Focus SSL Geräte. Hochdeaktiviert und mit geringsten Toleranzen hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
105 mm
5
8 mm
CarboFrit
5 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinsätze mit CarboFrit für Thermo Scientific™ Trace- und Focus SSL-Geräte