Learn More
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinsätze mit CarboFrit für Thermo Scientific™ Trace- und Focus SSL-Geräte
Erzielen Sie eine hohe Reproduzierbarkeit mit Thermo Scientific Injektionsanschlusseinsätzen mit CarboFrit für Thermo Scientific Trace und Focus SSL Geräte.
Marke:  Thermo Scientific™ 453T2131
389.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10197594
  • 391.68 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzielen Sie eine hohe Reproduzierbarkeit mit Thermo Scientific Injektionsanschlusseinsätzen mit CarboFrit für Thermo Scientific Trace und Focus SSL Geräte. Hochdeaktiviert und mit geringsten Toleranzen hergestellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
453T2131
105 mm
Gerade Einlage für Split-Injektion
8 mm
5
CarboFrit
5 mm
Gerade Einlage für Split-Injektion
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinsätze mit CarboFrit für Thermo Scientific™ Trace- und Focus SSL-Geräte > Gerade Einlage für Split-Injektion; 5 x 8 x 105 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser x Länge)